Hlavní dokumenty
901214
Sigma-Aldrich
1,1′-[4,8-Bis[5-(2-ethylhexyl)-2-thienyl]benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-2,6-diyl]bis[1,1,1-trimethylstannane]
Synonyma:
2,6-Bis(trimethylstannyl)-4,8-bis(5-(2-ethylhexyl)thiophen-2-yl)benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene, 2,6-Bis(trimethyltin)-4,8-bis[5-(2-ethylhexyl)thiophen-2-yl]benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C40H58S4Sn2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
904.57
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.23
assay
97%
Quality Level
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Sn](C)(C)(C)c1[s]c2c(c(c4[s]c(cc4c2c5[s]c(cc5)CC(CCCC)CC)[Sn](C)(C)C)c3[s]c(cc3)CC(CCCC)CC)c1
InChI
1S/C34H40S4.6CH3.2Sn/c1-5-9-11-23(7-3)21-25-13-15-29(37-25)31-27-17-19-36-34(27)32(28-18-20-35-33(28)31)30-16-14-26(38-30)22-24(8-4)12-10-6-2;;;;;;;;/h13-18,23-24H,5-12,21-22H2,1-4H3;6*1H3;;
InChI key
OCFFMJYHZKHRKM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Haijun Bin et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(14), 5085-5094 (2017-03-23)
In the last two years, polymer solar cells (PSCs) developed quickly with n-type organic semiconductor (n-OSs) as acceptor. In contrast, the research progress of nonfullerene organic solar cells (OSCs) with organic small molecule as donor and the n-OS as acceptor
Liyan Yang et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(5), 1958-1966 (2017-01-14)
A new organic small molecule, DRTB-T, that incorporates a two-dimensional trialkylthienyl-substituted benzodithiophene core building block was designed and synthesized. DRTB-T has a band gap (E