900738
PbS core-type quantum dots
fluorescence λem 1400 nm, 10 mg/mL in toluene
Synonyma:
Fluorescent nanocrystals, Lead sulfide, PbS QDs
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
Quality Level
concentration
10 mg/mL in toluene
fluorescence
λem 1400 nm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Pb].S
InChI
1S/Pb.H2S/h;1H2
InChI key
MIXDRAMRMDOQJH-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
46.4 °F - closed cup
flash_point_c
8 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.