Přejít k obsahu
900734
PbS core-type quantum dots
fluorescence λem 1000 nm, 10 mg/mL in toluene
Synonyma:
Fluorescent nanocrystals, Lead sulfide, PbS QDs
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
PbS
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
concentration
10 mg/mL in toluene
fluorescence
λem 1000 nm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Pb].S
InChI
1S/Pb.H2S/h;1H2
InChI key
MIXDRAMRMDOQJH-UHFFFAOYSA-N
Application
The size for our lead sulfide (PbS) quantum dots (QDs) varies between 2.5 to 8 nm and depending upon this, these QDs emit between 900-1600 nm. Our PbS QDs possess high quantum yield, sharp emission and exhibit narrow fluorescence band (full width at half maximum <100 nm), which make them suitable as light absorber or IR emitter in applications in solar cells, photodetectors and infrared light emitting diodes (LEDs).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PbS core-type quantum dots
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
46.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
8 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1314-87-0 + 108-88-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)