Hlavní dokumenty
900264
Sigma-Aldrich
(−)-Sparteine
Synonyma:
(−)-Lupinidine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H26N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
234.38
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.528 (lit.)
bp
137-138 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCN2C[C@@H]3C[C@@H](CN4CCCC[C@H]34)[C@@H]2C1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m0/s1
InChI key
SLRCCWJSBJZJBV-ZQDZILKHSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)