Merck
900263
(+)-Sparteine
Synonyma:
Pachycarpine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H26N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
234.38
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
refractive index
n/D 1.527
SMILES string
[H][C@@]1([C@@]2([H])CN3CCCC[C@@]3([H])[C@@](C2)([H])C4)N4CCCC1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m1/s1
InChI key
SLRCCWJSBJZJBV-TUVASFSCSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Sparteine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)