132225
Troger′s Base
98%
Synonyma:
2,8-Dimethyl-6H,12H-5,11-methanodibenzo[b,f][1,5]diazocine
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
form
powder
technique(s)
photometry: suitable
mp
133-136 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2[N@@H]3C[N@@H](Cc2c1)c4ccc(C)cc4C3
InChI
1S/C17H18N2/c1-12-3-5-16-14(7-12)9-18-11-19(16)10-15-8-13(2)4-6-17(15)18/h3-8H,9-11H2,1-2H3
InChI key
SXPSZIHEWFTLEQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.