Hlavní dokumenty
86864
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium cyanate
technical
Synonyma:
Tetrabutylammonium isocyanate, Tetrabutylammonium oxycyanide
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCN)
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
284.48
Beilstein/REAXYS Number:
5671059
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
form
crystals
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]C#N.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CHNO/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1-3/h5-16H2,1-4H3;3H/q+1;/p-1
InChI key
PEFQHPVDKJBRFF-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)