Merck
D91209
Diethyl bromomalonate
92%
Synonyma:
α-Bromomalonic ester, 1,3-Diethyl 2-bromopropanedioate, 2-Bromomalonic acid diethyl ester, Bromomalonic acid diethyl ester, Diethyl α-bromomalonate, Diethyl 2-bromo-1,3-propanedioate, Diethyl 2-bromomalonate, Diethyl 2-bromopropanedioate, Diethyl bromopropanedioate, Ethyl bromomalonate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
BrCH(CO2CH2CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
239.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-683-1
Beilstein/REAXYS Number:
509768
MDL number:
Assay:
92%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
92%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
233-235 °C (lit.)
density
1.402 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H11BrO4/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
FNJVDWXUKLTFFL-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains diethyl dibromomalonate, and varying amounts of diethyl malonate
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
231.8 °F - closed cup
flash_point_c
111 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)