Hlavní dokumenty
859575
Sigma-Aldrich
S-Boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine
98%
Synonyma:
O-tert-Butyl-S-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl) thiocarbonate, Boc-S
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H16N2O2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
240.32
Beilstein/REAXYS Number:
396984
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
form
crystals
mp
48-51 °C (lit.)
functional group
thioether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)nc(SC(=O)OC(C)(C)C)n1
InChI
1S/C11H16N2O2S/c1-7-6-8(2)13-9(12-7)16-10(14)15-11(3,4)5/h6H,1-5H3
InChI key
POTDIELOEHTPJN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)