84190
2-(2-Aminoethyl)-1,3-di-Boc-guanidine
≥90% (HPLC), for peptide synthesis
Synonyma:
1,3-Di-Boc-2-(2-aminoethyl)guanidine
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
2-(2-Aminoethyl)-1,3-di-Boc-guanidine, technical, ≥90% (HPLC)
grade
technical
assay
≥90% (HPLC)
form
lumps
mp
95-98 °C
application(s)
peptide synthesis
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N\CCN
InChI
1S/C13H26N4O4/c1-12(2,3)20-10(18)16-9(15-8-7-14)17-11(19)21-13(4,5)6/h7-8,14H2,1-6H3,(H2,15,16,17,18,19)
InChI key
GKQKBELHRNEGCI-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)