Key Documents
809616
Sigma-Aldrich
5-Hydroxyindole-3a,4,5,6,7,7a-13C6-3-acetic acid
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonyma:
5-Hydroxyindoleacetic-13C6 acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C6C4H9O3N
Molekulová hmotnost:
197.14
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
≥98 atom % 13C
Quality Level
assay
≥98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[13C]1=[13C][13C]=[13C]2[13C](C(CC(O)=O)=CN2)=[13C]1
InChI
1S/C10H6NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h5,11-12H,3H2,(H,13,14)/i1+1,2+1,4+1,7+1,8+1,9+1
Inchi Key
GBNXWGPEQZOYAA-HGVMTKQCSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c