Hlavní dokumenty
803170
Sigma-Aldrich
Vitamin B12-(dimethylbenzimidazole-13C7) solution
1 μg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C7C56H88CoN14O14P
Molekulová hmotnost:
1362.31
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
95% (CP)
form
solution
concentration
1 μg/mL in methanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
application(s)
detection
mass shift
M+7
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Co+]C#N.C/C(C1=N[C@]2(C)[C@](CC(N)=O)(C)[C@@H]1CCC(N)=O)=C3[C@](CC(N)=O)(C)C(CCC(N)=O)C(CC4C(C)(C)[C@H](CCC(N)=O)C(/C(C)=C5[C@](CCC(NCC(OP(O[C@H]6[C@@H](O)[C@H](N([13CH]=N7)[13C]8=[13C]7[13CH]=[13C](C)[13C](C)=[13CH]8)O[C@@H]6CO)([O-])=O)C)=O)(C)C(CC(N)=
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,28,31,34-37,41-42,52-53,57,76,84H,12-19,22-27H2,1-11H3,(H2,63,77)(H2,64,78)(H2,65,79)(H2,66,80)(H2,67,81)(H2,68,82)(H,69,83)(H,85,86);;/q;;+1/p-1/b54-32-,55-33-;;/t31?,34?,35-,36-,37?,41-,42?,52-,53-,57-,59+,60+,61+,62+;;/m1../s1/i20+1,21+1,28+1,29+1,30+1,39+1,40+1;;
InChI key
FTKDYBHYJJLMND-SDKDZEEISA-M
Application
Vitamin B12-(dimethylbenzimidazole-13C7) can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Packaging
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)