Merck
740284
Vitamin D3(6,19,19-d3) solution
100 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 97% (CP)
Synonyma:
Calciol (6,19,19-d3) solution, Cholecalciferol (6,19,19-d3) solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27D3H41O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
387.66
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
200-578-6
MDL number:
eCl@ss:
32129103
Isotopic purity:
97 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solution
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
97 atom % D
Quality Segment
assay
97% (CP)
form
solution
concentration
100 μg/mL in ethanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
application(s)
detection
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1/i3D2,13D
InChI key
QYSXJUFSXHHAJI-GLSUUORTSA-N
Application
This product may be used as an analytical standard.
Deuterated vitamin D3(6,19,19-d3) solution is also known as cholecalciferol (6, 19, 19-d3). It can be used as a stable isotope internal standard for the quantification of vitamin D in biological samples by a liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Packaging
1 mL in ampule
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vitamin D3(6,19,19-d3) solution
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
57.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
14 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)