Hlavní dokumenty
791318
Sigma-Aldrich
L-Histidine-d3 (α-d1, imidazole-2,5-d2) hydrochloride monohydrate
97% (CP), 98 atom % D, ≤18% D (deuterated on β, β-d2 positions)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6D3H6N3O2HClH2O
Molekulová hmotnost:
212.65
UNSPSC Code:
12352101
isotopic purity
≤18% D (deuterated on β, β-d2 positions)
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+3
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)