778176
N-Acetyl-Asp-Glu-OH-15N2
98 atom % 15N, 95% (CP)
Synonyma:
Spaglumic acid-15N2
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
95% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
protein expression: suitable
mass shift
M+2
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC([15NH][C@@H](CC(O)=O)C([15NH][C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C11H16N2O8/c1-5(14)12-7(4-9(17)18)10(19)13-6(11(20)21)2-3-8(15)16/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,12,14)(H,13,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21)/t6-,7-/m0/s1/i12+1,13+1
InChI key
OPVPGKGADVGKTG-VRXKZSBSSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)