778001
Fmoc-Glu(α-OtBu)-OH-13C5,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonyma:
N-Fmoc-L-Glutamic acid α-tert-butyl ester-13C5,15N
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
assay
97% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+6
SMILES string
O[13C]([13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)[13C](OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-22(28)20(12-13-21(26)27)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,27)/t20-/m0/s1/i12+1,13+1,20+1,21+1,22+1,25+1
InChI key
GOPWHXPXSPIIQZ-ZTILORDDSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)