Hlavní dokumenty
604887
Sigma-Aldrich
L-Serine-13C3
98 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Lineární vzorec:
HO13CH213CH(NH2)13CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
108.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
isotopic purity
98 atom % 13C
assay
95% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
N[13C@@H]([13CH2]O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-GCCOVPGMSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)