Key Documents
777544
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
97%
Synonyma:
3-Bromo-4-formylanisole
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H7BrO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
215.04
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
75-77 °C
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-7-3-2-6(5-10)8(9)4-7/h2-5H,1H3
InChI key
ODISAUHBLBVQKC-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c