Merck
710814
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
95%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H5BrO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
201.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
130-135 °C
functional group
aldehyde, bromo
SMILES string
Oc1ccc(Br)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-4,10H
InChI key
SCRQAWQJSSKCFN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)