Merck
A8292
Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester
≥93% (GC)
Synonyma:
(2,3,4-Tri-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide)uronic acid methyl ester, Bromo-2,3,4-tri-O-acetyl-α-D-glucopyranuronic acid methyl ester, Methyl acetobromo-α-D-glucuronate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H17BrO9
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
397.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-203-4
Beilstein/REAXYS Number:
96281
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥93% (GC)
form
powder
optical activity
[α]/D 188 to 198 °, c = 1% (w/v) in ethyl acetate
color
white
mp
80-110 °C (lit.)
solubility
ethyl acetate: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H17BrO9/c1-5(15)20-8-9(21-6(2)16)11(13(18)19-4)23-12(14)10(8)22-7(3)17/h8-12H,1-4H3/t8-,9-,10+,11-,12-/m0/s1
InChI key
GWTNLHGTLIBHHZ-SVNGYHJRSA-N
Application
Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester is used for the synthesis of HMR1098-S-Glucuronide Methyl Ester, a new K-ATP-blocking agent being developed as a drug for prevention of sudden cardiac death.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)