Hlavní dokumenty
775517
Sigma-Aldrich
Thiazole-2-carbonyl chloride
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H2ClNOS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
147.58
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
mp
47-52 °C
functional group
acyl chloride
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(C1=NC=CS1)=O
InChI
1S/C4H2ClNOS/c5-3(7)4-6-1-2-8-4/h1-2H
InChI key
HKZCFGQSWLWNQA-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)