Hlavní dokumenty
728772
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbonyl chloride
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5HCl3N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
211.43
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.586
density
1.645 g/mL at 25 °C
functional group
acyl chloride
chloro
SMILES string
ClC(=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5HCl3N2O/c6-3-2(4(7)11)1-9-5(8)10-3/h1H
InChI key
DZTIFMWYYHCREC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
199.9 °F
flash_point_c
93.3 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)