774995
N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N6-[(2-propynyloxy)carbonyl]-L-lysine
90%
Synonyma:
N-α-Boc-propargyl-lysine-OH
About This Item
Doporučené produkty
assay
90%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: click chemistry
refractive index
n20/D 1.475
density
1.167 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC#C)C(O)=O
InChI
1S/C15H24N2O6/c1-5-10-22-13(20)16-9-7-6-8-11(12(18)19)17-14(21)23-15(2,3)4/h1,11H,6-10H2,2-4H3,(H,16,20)(H,17,21)(H,18,19)/t11-/m0/s1
InChI key
VHCJWKDEXGPNCX-NSHDSACASA-N
Application
related product
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)