Merck
47624
Fmoc-Lys(Boc)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonyma:
Nα-Fmoc-Nε-Boc-L-lysine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C26H32N2O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
468.54
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
276-256-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4217767
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Fmoc-Lys(Boc)-OH, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D −12±1°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-15-9-8-14-22(23(29)30)28-25(32)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m0/s1
InChI key
UMRUUWFGLGNQLI-QFIPXVFZSA-N
General description
Fmoc-Lys(Boc)-OH is an amino acid derivative used as a reagent in Fmoc solid-phase peptide synthesis.
Application
Fmoc-Lys(Boc)-OH can be used for:
  • The solid-phase synthesis of pentasubstituted dihydroimidazolylbutyl dihydroimidazol-3-ium salts by coupling with p-methylbenzhydrylamine (MBHA) resin.
  • Fmoc-based peptide synthesis of bis-naphthalene diimide, a threading intercalator.
  • Synthesis of ε-Boc-ε-(3,5-bis-trifluoromethyl-benzyl)-α-Fmoc-L-Lysine to be used as 19F NMR based screening tool.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Lys(Boc)-OH
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)