772461
3-Hydroxy-3-methyl-d3-glutaric acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyma:
3-Hydroxy-3-methyl-d3-pentanedioic acid
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CC(O)(C([2H])([2H])[2H])CC(O)=O)=O
InChI
1S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/i1D3
InChI key
NPOAOTPXWNWTSH-FIBGUPNXSA-N
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)