Hlavní dokumenty
766046
Sigma-Aldrich
Methyl 4,6-dichloropyridine-2-carboxylate
97%
Synonyma:
4,6-Dichloro-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 4,6-dichloropicolinate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H5Cl2NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
206.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
78-82 °C
functional group
chloro
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)5-2-4(8)3-6(9)10-5/h2-3H,1H3
InChI key
MXHPWLMQTZILLL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)