Přejít k obsahu
631493
Tricyclohexylphosphine tetrafluoroborate
97%, solid
Synonyma:
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(C6H11)3P · HBF4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
368.24
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Tricyclohexylphosphine tetrafluoroborate, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Arylations, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
164 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
F[B-](F)(F)F.[H][P+](C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C18H33P.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h16-18H,1-15H2;/q;-1/p+1
InChI key
MYSMMEUXKHJYKH-UHFFFAOYSA-O
General description
Tricyclohexylphosphine tetrafluoroborate (PCy3·HBF4) is an inexpensive and air-stable phosphine ligand, commonly used in cross-coupling reactions.
Application
Used with Ru(cod)Cl dimer to catalyze the dehydrogenative coupling of alcohols and amines to form amide bonds.
Tricyclohexylphosphine tetrafluoroborate may be used in the following processes:
  • As a ligand for preparing C-homoaporphine alkaloids via microwave-assisted direct-arylation.
  • To synthesize poly-[9,9-bis(3-propylamide-2-methylpropyl sulfonic acid) fluorene]-co-(4,4′-diphenyl) (PFDBSO3H), which can be employed as a template and doping agent for enhancing the conductivity of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) films.
  • To improve the reactivity of palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction between MIDA boronates and less activated alkenyl tosylates.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)