Hlavní dokumenty
762474
Sigma-Aldrich
Glu-Leu-(Pro-13C5,15N)-(Pro-13C5,15N)-Val-Lys-Ile-His-Cys-Ser trifluoroacetate salt
≥99% 13C, ≥98% 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Lineární vzorec:
ELP(13C515N)P(13C515N)VKIHCS
Molekulová hmotnost:
1134.25
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
isotopic purity
≥99% 13C
≥98% 15N
assay
≥95% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mass shift
M+12
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](CCCCN)C(N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(N[C@@H](CS)C(N[C@@H](CO)C(O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)[13C@@H]2[13CH2][13CH2][13CH2][15N]2[13C]([13C@H]3[15N]([13C]([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CCC(O)=O)N)=O)=O)[13CH2][13CH2][13CH2]3)=O.OC(
InChI
1S/C50H83N13O14S.C2HF3O2/c1-7-28(6)40(47(73)56-32(21-29-22-53-25-54-29)43(69)59-35(24-78)44(70)58-34(23-64)50(76)77)61-42(68)31(12-8-9-17-51)55-46(72)39(27(4)5)60-45(71)36-13-10-18-62(36)49(75)37-14-11-19-63(37)48(74)33(20-26(2)3)57-41(67)30(52)15-16-38(65)66;3-2(4,5)1(6)7/h22,25-28,30-37,39-40,64,78H,7-21,23-24,51-52H2,1-6H3,(H,53,54)(H,55,72)(H,56,73)(H,57,67)(H,58,70)(H,59,69)(H,60,71)(H,61,68)(H,65,66)(H,76,77);(H,6,7)/t28-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,39-,40-;/m0./s1/i10+1,11+1,13+1,14+1,18+1,19+1,36+1,37+1,48+1,49+1,62+1,63+1;
InChI key
WVPRNISJZSUUHW-QLZRCDMKSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)