Hlavní dokumenty
760161
Sigma-Aldrich
Guanosine-13C10,15N5 3′,5′-cyclic monophosphate calcium salt
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Synonyma:
GMP-13C10,15N5
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C10H1115N5O7P · .5Ca
Molekulová hmotnost:
379.13
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
assay
95% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+15
storage temp.
−20°C
SMILES string
[15NH2][13C]([15NH]1)=[15N][13C]2=[13C]([15N]=[13CH][15N]2[13C@H]3[13C@H](O)[13CH](O4)[13C@@H]([13CH2]O[P@@]4([O-])=O)O3)[13C]1=O.[15NH2][13C]([15NH]5)=[15N][13C]6=[13C]([15N]=[13CH][15N]6[13C@H]7[13C@H](O)[13CH](O8)[13C@@H]([13CH2]O[P@@]8([O-])=O)O7)[13C
InChI
1S/2C10H12N5O7P.Ca/c2*11-10-13-7-4(8(17)14-10)12-2-15(7)9-5(16)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;/h2*2-3,5-6,9,16H,1H2,(H,18,19)(H3,11,13,14,17);/q;;+2/p-2/t2*3-,5-,6-,9-;/m11./s1/i2*1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1;
InChI key
UWPRAAHTBFUSLT-NDZKCIGYSA-L
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)