Hlavní dokumenty
756016
Sigma-Aldrich
Indole-2-boronic acid pinacol ester
95%
Synonyma:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 2-Indoleboronic acid pinacol ester
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H18BNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
243.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
101-102 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C14H18BNO2/c1-13(2)14(3,4)18-15(17-13)12-9-10-7-5-6-8-11(10)16-12/h5-9,16H,1-4H3
InChI key
IAQBURSQTCOSBP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)