Merck
724017
1H-Indazole-5-boronic acid
≥95%
Synonyma:
1H-Indazol-5-yl-5-boronic acid, Indazole-5-boronic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H7BN2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
161.95
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
mp
175-180 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H7BN2O2/c11-8(12)6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7/h1-4,11-12H,(H,9,10)
InChI key
CLVPGJWAMIADSY-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of thieno[3,2-d]pyrimidines as Tpl2 kinase inhibitors
  • Synthesis of pyridinyl benzonaphthyridinones as mTOR inhibitors for the treatment of cancer
  • Novel bisphosphonate inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
  • Preparation of diazabicycloheptanes as α7 neurinal nicotinic receptor affectors
  • Preparation of pyrazolopyrimidinamine derivatives with tyrosine and phosphinositide kinase inhibitory activity
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)