Hlavní dokumenty
754811
Sigma-Aldrich
4,4′-Dibromo-2,2′-biphenyldiamine
97%
Synonyma:
2,2′-Diamino-4,4′-dibromobiphenyl
About This Item
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
113-118 °C
functional group
bromo
SMILES string
Nc1cc(Br)ccc1-c2ccc(Br)cc2N
InChI
1S/C12H10Br2N2/c13-7-1-3-9(11(15)5-7)10-4-2-8(14)6-12(10)16/h1-6H,15-16H2
InChI key
KZDMFBDNQPKWNM-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)