749877
L-Serine-13C3,15N,2,3,3-d3
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Synonyma:
(S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid-13C3,15N,2,3,3-d3
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
assay
95% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
222 °C (dec) (lit.)
mass shift
M+7
SMILES string
O[13C]([13C]([15NH2])([2H])[13C]([2H])([2H])O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2+1D,3+1,4+1
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-UXVMDEDXSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)