748684
Phosgene solution
15 wt. % in toluene
Synonyma:
Carbon oxychloride, Carbonyl chloride, Phosgen
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
Quality Level
concentration
15 wt. % in toluene
density
0.924 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4
InChI key
YGYAWVDWMABLBF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- γ-(4-propargyloxybenzyl)-L-glutamic acid N-carboxyanhydride (POB-L-Glu-NCA)
- γ-(4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl)-L-glutamate N-carboxyanhydride (DMNB-L-Glu-NCA)
- γ-(4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl)-D-glutamate N-carboxyanhydride (DMNB-D-Glu-NCA)
- 2-nitrobenzyl(4-vinylphenyl)carbamate
- sulfonyl chlorides
- Fmoc (Fluorenylmethyloxycarbonyl chloride)-taurylsulfonyl chloride
- O-benzyl-L-serine carboxyanhydrides
Packaging
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?