Přejít k obsahu
655953
Triphosgene-13C3
99 atom % 13C
Synonyma:
bis(trichloromethyl-13C) ester Carbonic-13C acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
Cl313CO13COO13CCl3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
299.73
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+3
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
bp
203-206 °C (lit.)
mp
79-83 °C (lit.)
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[13C](Cl)(Cl)O[13C](=O)O[13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6O3/c4-2(5,6)11-1(10)12-3(7,8)9/i1+1,2+1,3+1
InChI key
UCPYLLCMEDAXFR-VMIGTVKRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)