Hlavní dokumenty
662143
Sigma-Aldrich
Phosgene-13C solution
20% in toluene, 99 atom % 13C
About This Item
Lineární vzorec:
13COCl2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
99.91
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
concentration
20% in toluene
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[13C](Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4/i1+1
InChI key
YGYAWVDWMABLBF-OUBTZVSYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F
flash_point_c
4 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.