Hlavní dokumenty
748412
Sigma-Aldrich
Chloro[2-di-tert-butyl(2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl)phosphine] gold(I)
97%
Synonyma:
2-Di-tert-butylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl gold(I) chloride, tert-Butyl-XPhos gold(I) chloride, tBuXPhos AuCl
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C29H45AuClP
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
657.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: gold
reagent type: catalyst
mp
251-264 °C
SMILES string
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2ccccc2[PH]([Au]Cl)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H45P.Au.ClH/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12;;/h13-21H,1-12H3;;1H
InChI key
AUIRWGKYTZCQCA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)