Přeskočit na
227730
Silver hexafluoroantimonate(V)
98%
Synonyma:
Silver hexafluoroantimony, Silver hexafluorostiboranuide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 810,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 980,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 570,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
AgSbF6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
343.62
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
247-429-1
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
1 810,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
core: silver, reagent type: catalyst
application(s)
PEM fuel cells
material synthesis precursor
SMILES string
[Ag+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/Ag.6FH.Sb/h;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
InChI key
GSXFODUDOAXUBF-UHFFFAOYSA-H
Application
Generates stable cation radical salts and is used as an acidic catalyst in epoxide opening reactions and sulfenylation reactions. Used to prepare silver 3,3′-dicyanodiphenylacetylene coordination networks for study of the effect of ligands on network structure toward the goal of engineering novel materials.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
200921481181450219
description
98%
description
≥98%
description
98%
description
99.99% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
98%
assay
≥98%
assay
98%
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
core: silver, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: silver
reaction suitability
core: silver
reaction suitability
core: silver, reagent type: catalyst
application(s)
PEM fuel cells
material synthesis precursor
application(s)
PEM fuel cells
material synthesis precursor
application(s)
PEM fuel cells
material synthesis precursor
application(s)
PEM fuel cells
material synthesis precursor
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?