Hlavní dokumenty
745685
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)oxetane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H7BrO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
151.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
functional group
bromo
ether
storage temp.
−20°C
SMILES string
BrCC1OCC1
InChI
1S/C4H7BrO/c5-3-4-1-2-6-4/h4H,1-3H2
InChI key
OMXAGUVERXNCSZ-UHFFFAOYSA-N
General description
2-(Bromomethyl)oxetane is also referred to as 1-bromo-2,4-epoxybutane. It is a 2-substituted oxetane derivative.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Recent Advances in the Synthesis of 2-Substituted Oxetanes.
Davis O and Bull JA.
Synlett (2015)