Přejít k obsahu
262579
2-(Bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran
98%
Synonyma:
Tetrahydro-2H-pyran-2-methyl bromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H11BrO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
179.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−59-−58 °C (lit.)
density
1.397 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ether
SMILES string
BrCC1CCCCO1
InChI
1S/C6H11BrO/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6H,1-5H2
InChI key
MHNWCBOXPOLLIB-UHFFFAOYSA-N
General description
Cross-coupling reaction of 2-(bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran with potassium heteroaryltrifluoroborates has been investigated.
Application
2-(Bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran has been used in the preparation of tellurated heterocycles, 2-[(2-thienyltelluro)methyl]tetrahydrofuran and [(2-thienyltelluro)methyl]tetrahydro-2H-pyran.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
149.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
65 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)