BML00210
3-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
AldrichCPR
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
SMILES string
OB(O)C1=CC=CC(C2=NN=NN2)=C1
InChI
1S/C7H7BN4O2/c13-8(14)6-3-1-2-5(4-6)7-9-11-12-10-7/h1-4,13-14H,(H,9,10,11,12)
InChI key
XMJKBDSKRITXBW-UHFFFAOYSA-N