739529
Propionic anhydride-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
liquid
bp
167 °C (lit.)
density
1.061 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[13CH3][13CH2][13C](=O)O[13C](=O)[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
WYVAMUWZEOHJOQ-IDEBNGHGSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
165.2 °F - closed cup
flash_point_c
74 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)