Hlavní dokumenty
738638
Sigma-Aldrich
Dichloro(hexamethylbenzene)ruthenium(II) dimer
Synonyma:
(Hexamethylbenzene)Ru(II)Cl2 dimer, [(C6Me6)RuCl2]2
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H36Cl4Ru2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
668.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
reaction suitability
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl][Ru]Cl.[Cl][Ru]Cl.Cc1c(C)c(C)c(C)c(C)c1C.Cc2c(C)c(C)c(C)c(C)c2C
InChI
1S/2C12H18.4ClH.2Ru/c2*1-7-8(2)10(4)12(6)11(5)9(7)3;;;;;;/h2*1-6H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI key
GVCIEWAYDUQTTQ-UHFFFAOYSA-J
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)