737933
Butylphosphonic acid
Synonyma:
n-Butylphosphonic acid
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
mp
98-102 °C
SMILES string
CCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C4H11O3P/c1-2-3-4-8(5,6)7/h2-4H2,1H3,(H2,5,6,7)
InChI key
UOKRBSXOBUKDGE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.