Hlavní dokumenty
734810
Sigma-Aldrich
2-Chloropyridine-5-acetonitrile
95%
Synonyma:
6-Chloro-3-pyridylacetonitrile, 2-Chloro-5-(cyanomethyl)pyridine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H5ClN2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.58
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
43-48 °C
functional group
chloro
nitrile
SMILES string
Clc1ccc(CC#N)cn1
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-7-2-1-6(3-4-9)5-10-7/h1-2,5H,3H2
InChI key
BLGUCBUETMYJTB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)