O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H7NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
121.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-355-6
Beilstein/REAXYS Number:
107759
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n
bp
188-189 °C (lit.)
density
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-5H,1H3
InChI key
AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Acetylpyridine can be used in the synthesis of:
- A near-infrared fluorescent probe for monitoring pH changes in living cells.
- Biologically active ligands for preparing various metal complexes including Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II).
- A water-soluble, time-gated luminescence probe for singlet oxygen detection.
- 2-Acetylpyridine thiosemicarbazones are potent iron chelators and antiproliferative agents.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Acetylpyridine
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
163.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
73 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?