Hlavní dokumenty
734349
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
contain inhibitor
Synonyma:
Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H8O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
116.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
contains
~1% MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.456
density
1.129 g/mL at 25 °C
functional group
ester
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(=C)CO
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h6H,1,3H2,2H3
InChI key
RFUCOAQWQVDBEU-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
195.1 °F
flash_point_c
90.6 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)