Přeskočit na
115606
Hexanal
98%
Synonyma:
Aldehyde C6, Caproaldehyde, Hexyl aldehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
2 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
618,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 840,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 130,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)4CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021112
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-624-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506198
Assay:
98%
618,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
refractive index
n20/D 1.4035 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
density
0.815 g/mL at 25 °C (lit.), 0.834 g/mL at 25 °C
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCC=O
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
General description
Hexanal is present in lactoperoxidase-bleached WPC80 (whey protein concentrate with 80% protein).
Application
Hexanal has been used in the quantification of carbonyls that contribute to the complex flavor of olive oil. It can also be used for Wittig and aldol reactions.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
18109W255718W255726
Hexanal 98%
Sigma-Aldrich
115606
Hexanal
Hexanal analytical standard
Supelco
18109
Hexanal
Hexanal ≥97%, FCC, stabilized, FG
Sigma-Aldrich
W255718
Hexanal
Hexanal natural, ≥95%, FG
Sigma-Aldrich
W255726
Hexanal
description
98%
description
analytical standard
description
≥97%, FCC, stabilized, FG
description
natural, ≥95%, FG
assay
98%
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥97%
assay
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
400, 300
bp
130-131 °C (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
density
0.834 g/mL at 25 °C, 0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
refractive index
n20/D 1.4035 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4035 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4035 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4035 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexanal
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?