730076
rac-Glyceryl-d5-2,3-dioleate-1-palmitate
98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
assay
95% (CP)
form
liquid
mass shift
M+5
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C55H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-28,52H,4-24,29-51H2,1-3H3/b27-25-,28-26-/i50D2,51D2,52D
InChI key
JFISYPWOVQNHLS-KABSAWGVSA-N
Související kategorie
Packaging
Storage Class
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)