Merck
605794
Glyceryl 1,3-dioctadecanoate-2-octanoate-1-13C
99 atom % 13C
Synonyma:
13C Labeled glyceryl 1,3-dioctadecanoate-2-octanoate, Glyceryl 1,3-distearate-3-ocatanoate-1-13C
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13CC46H90O6
Molekulová hmotnost:
752.21
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
mass shift
M+1
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCC
InChI
1S/C47H90O6/c1-4-7-10-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-36-39-45(48)51-42-44(53-47(50)41-38-33-12-9-6-3)43-52-46(49)40-37-35-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-11-8-5-2/h44H,4-43H2,1-3H3/i47+1
InChI key
ROSIALNPQYBSCH-RBMVYKJLSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)